missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 3-(4-Hydroxy-benzyl)-3-oxopropanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-(4-Hydroxy-benzyl)-3-oxopropanoate |
| CAS | 1391053-46-5 |
| Molekylformel | C11H12O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Hydroxy-5-methyl-beta-oxo-benzenepropanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O4/c1-7-3-4-9(12)8(5-7)10(13)6-11(14)15-2/h3-5,12H,6H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)CC(=O)c1cc(C)ccc1O |
| IUPAC-namn | methyl 3-(2-hydroxy-5-methylphenyl)-3-oxopropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.21 |
| Formel vikt | 208.0736 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?