Läs mer
Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate, 98%
Produktkod. 15421369
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15421369 25 g 25g
15431369 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15421369 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64255.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5597-50-2 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Användbar syntetisk mellanprodukt. Det kan användas för att framställa potenta och oralt tillgängliga G-proteinkopplade receptor 40-agonister som potentiella antidiabetiska medel. Kan användas vid enzymatisk koppling av sackarider till protein.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Användbar syntetisk mellanprodukt. Det kan användas för att framställa potenta och oralt tillgängliga G-proteinkopplade receptor 40-agonister som potentiella antidiabetiska medel. Kan användas vid enzymatisk koppling av sackarider till protein.
Löslighet
Löslig i kloroform och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5597-50-2
Molekylformel C10H12O3
Molekylvikt (g/mol) 180.203
MDL-nummer MFCD00071577
InChI-nyckel XRAMJHXWXCMGJM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79706
IUPAC-namn metyl 3-(4-hydroxifenyl)propanoat
LEDER COC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate
Smältpunkt 39°C to 41°C (literature)
Färg Vitt
Kokpunkt 108°C (11 mmHg)
Flampunkt >113°C (235°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 2211073
Synonym methyl 3-4-hydroxyphenyl propionate, methyl 3-4-hydroxyphenyl propanoate, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy-, methyl ester, unii-wat13au7xb, methyl3-4-hydroxyphenyl propionate, wat13au7xb, hydrocinnamic acid, p-hydroxy-, methyl ester, 3-4-hydroxyphenyl propionic acid methyl ester, methyl 3-p-hydroxyphenyl propionate, 3-4'-hydroxyphenyl-propionic acid-ome
Löslighetsinformation Soluble in chloroform and methanol.
Formel vikt 180.2
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.