missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 3,4-Isopropylidene-Beta-L-arabinopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3,4-Isopropylidene-beta-L-arabinopyranoside |
| CAS | 6960-39-0 |
| Molekylformel | C9H16O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Methyl 3,4-O-(1-Methylethylidene)-beta-L-arabinopyranoside, NSC 69871 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O5/c1-9(2)13-5-4-12-8(11-3)6(10)7(5)14-9/h5-8,10H,4H2,1-3H3/t5-,6+,7-,8-/m0/s1 |
| LEDER | CO[C@H]1OC[C@@H]2OC(C)(C)O[C@@H]2[C@H]1O |
| IUPAC-namn | (3aS,6S,7R,7aR)-6-methoxy-2,2-dimethyl-4,6,7,7a-tetrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-7-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.22 |
| Formel vikt | 204.0998 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?