missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 3-(4-Methylbenzenesulfonamido)benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-(4-Methylbenzenesulfonamido)benzoate |
| CAS | 173436-66-3 |
| Molekylformel | C15H15NO4S |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15NO4S/c1-11-6-8-14(9-7-11)21(18,19)16-13-5-3-4-12(10-13)15(17)20-2/h3-10,16H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cccc(NS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)c1 |
| IUPAC-namn | methyl 3-[(4-methylphenyl)sulfonylamino]benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.35 |
| Formel vikt | 305.0722 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?