Läs mer
Metyl 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoat, TRC
Produktkod. 30478167
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30478167 1 g
1 options
Produktkod. 30478167 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2196931G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
CAS 2511-22-0
Molekylformel C16H24O3
Kvantitet 1 g
Synonym 2,6-Di-tert-butyl-4-methoxycarbonylphenol, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic Acid Methyl Ester, 4-(Methoxycarbonyl)-2,6-di-tert-butylphenol, Methyl 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
InChI formel InChI=1S/C16H24O3/c1-15(2,3)11-8-10(14(18)19-7)9-12(13(11)17)16(4,5)6/h8-9,17H,1-7H3
LEDER COC(=O)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
IUPAC-namn Metyl 3,5-ditert-butyl-4-hydroxybenzoat
Molekylvikt (g/mol) 264.36
Formel vikt 264.1725