Läs mer
Methyl 3,5-diaminobenzoate, 99%
Produktkod. 11393026
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393026 50 g 50g
11383026 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393026 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10848.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1949-55-9 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Metyl 3,5-diaminobensoat används som primär och sekundär mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metyl 3,5-diaminobensoat används som primär och
sekundär mellanprodukt.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka baser, starka syror och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1949-55-9
Molekylformel C8H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00041433
InChI-nyckel IYWLDOMAEQHKJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3,5-diaminobenzenecarboxylate, 3,5-diaminobenzoic acid methyl ester, methyldiaminobenzenecarboxylate, 3,5-diamino-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,3,5-diamino-, methyl ester
PubChem CID 7010431
IUPAC-namn metyl-3,5-diaminobensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3,5-diaminobenzoate
Smältpunkt 131°C to 134°C
Odör Odorless
Kvantitet 50 g
Beilstein 2363309
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 166.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.