Läs mer
Methyl 3,5-dibromo-2-hydroxybenzoate, 98%
Produktkod. 11466067
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11466067 25 g 25g
11476067 100 g 100g
11486067 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11466067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25077.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 21702-79-4 | C8H6Br2O3 | 309.94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21702-79-4
Molekylformel C8H6Br2O3
Molekylvikt (g/mol) 309.94
MDL-nummer MFCD00017534
InChI-nyckel KISQISIKTRRMOX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 624217
IUPAC-namn metyl-3,5-dibrom-2-hydroxibensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3,5-dibromo-2-hydroxybenzoate
Smältpunkt 150°C to 152°C
Kvantitet 25 g
Synonym methyl 3,5-dibromosalicylate, benzoic acid, 3,5-dibromo-2-hydroxy-, methyl ester, 3,5-dibromo-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, pubchem3976, acmc-1cpm5, rarechem al bf 0030, timtec-bb sbb001273, 3,5-dibromo-2-hydroxymethyl benzoate, benzoic acid,3,5-dibromo-2-hydroxy-, methyl ester
Formel vikt 309.94
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.