Läs mer
Metyl 3,5-dibrom-4-hydroxybenzoat, 98 %
Produktkod. 11429722
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429722 10 g 10g
11439722 50 g 50g
11449722 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429722 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10799.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 41727-47-3 | C8H6Br2O3 | 309,941 g/mol
Metyl-3,5-dibrom-4-hydroxibensoat används för att producera 4-hydroxi-3,5-di-pyridin-2-yl-bensoesyra-metylester vid en temperatur av 90-100 °C.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metyl-3,5-dibrom-4-hydroxibensoat används för att producera 4
-hydroxi-3,5-di-pyridin-2-yl-bensoesyrametylester vid en temperatur av 90-100 C.°
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41727-47-3
Molekylformel C8H6Br2O3
Molekylvikt (g/mol) 309.941
MDL-nummer MFCD00016416
InChI-nyckel NVGJGYZKXBLIKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, 3,5-dibromo-4-hydroxy-benzoic acid methyl ester, methyl 3,5-bis bromanyl-4-oxidanyl-benzoate, acmc-20akhs, pubchem3978, methyl dibromosalicylate, rarechem al bf 0231, timtec-bb sbb012530, labotest-bb lt00455670, labotest-bb lt03332530
PubChem CID 726975
IUPAC-namn metyl-3,5-dibrom-4-hydroxibensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)Br)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate
Smältpunkt 123 °C till 125 °C
Kvantitet 10 g
Beilstein 2373854
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 309.94
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.