Läs mer
Metyl 3,5-dibrom-4-hydroxybenzoat, TRC
Produktkod. 30483919
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30483919 2.5 g
1 options
Produktkod. 30483919 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3012132.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid methyl ester
CAS 41727-47-3
Molekylformel C8 H6 Br2 O3
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C8H6Br2O3/c1-13-8(12)4-2-5(9)7(11)6(10)3-4/h2-3,11H,1H3
LEDER COC(=O)c1cc(Br)c(O)c(Br)c1
IUPAC-namn Metyl 3,5-dibrom-4-hydroxybenzoat
Molekylvikt (g/mol) 309.94
Formel vikt 307.8684