Läs mer
Metyl 3,5-dibrom-4-hydroxybenzoat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid methyl ester |
| CAS | 41727-47-3 |
| Molekylformel | C8 H6 Br2 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Br2O3/c1-13-8(12)4-2-5(9)7(11)6(10)3-4/h2-3,11H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cc(Br)c(O)c(Br)c1 |
| IUPAC-namn | Metyl 3,5-dibrom-4-hydroxybenzoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.94 |
| Formel vikt | 307.8684 |