Läs mer
Methyl 3,5-dibromo-4-methylbenzoate, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3,5-dibromo-4-methylbenzoate |
| CAS | 74896-66-5 |
| Molekylformel | C9H8Br2O2 |
| MDL-nummer | MFCD00010729 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | O=C(OC)C1=CC(Br)=C(C)C(Br)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.97 |
| Procent renhet | 98% |