Läs mer
Metyl 3,5-dibrombensoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11439127
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439127 5 g 5g
11429127 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439127 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20668.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51329-15-8
Molekylformel C8H6Br2O2
Molekylvikt (g/mol) 293.94
MDL-nummer MFCD00082648
InChI-nyckel GSMAWUZTAIOCPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl3,5-dibromobenzoate, 3,5-dibromobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,5-dibromo-, methyl ester, 3,5-dibromomethylbenzoate, 1,3-dibromo-5-methoxycarbonyl benzene, pubchem3973, maybridge1_007706, acmc-209kt2, ksc274i7j, rarechem al bf 0770
PubChem CID 621923
IUPAC-namn metyl-3,5-dibrombensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3,5-dibromobenzoate
Smältpunkt 61°C to 64°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2255855
Formel vikt 293.94
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.