Läs mer
Metyl 3,5-diklorbensoat, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10025002
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10025002 1 g 1g
10310723 10 g 10g
10557084 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10025002 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM02512DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 2905-67-1
Molekylformel C8H6Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 205.03
MDL-nummer MFCD00032710
InChI-nyckel BTEVDFJXGLQUDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,5-dichloro-, methyl ester, unii-4gim06ee3p, 4gim06ee3p, methyl-3,5-dichlorobenzoate, maybridge1_004559, acmc-1cd9x, dsstox_cid_22146, dsstox_rid_79937, dsstox_gsid_42146
PubChem CID 76192
IUPAC-namn metyl-3,5-diklorbensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3, 5-dichlorobenzoate
Analysprocentintervall 90%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 205.04
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk