Läs mer
Metyl 3,5-diklorbensoat, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10557084
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10557084 25 g 25g
10025002 1 g 1g
10310723 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10557084 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM02512EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 2905-67-1
Molekylformel C8H6Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 205.03
MDL-nummer MFCD00032710
InChI-nyckel BTEVDFJXGLQUDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,5-dichloro-, methyl ester, unii-4gim06ee3p, 4gim06ee3p, methyl-3,5-dichlorobenzoate, maybridge1_004559, acmc-1cd9x, dsstox_cid_22146, dsstox_rid_79937, dsstox_gsid_42146
PubChem CID 76192
IUPAC-namn metyl-3,5-diklorbensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3, 5-dichlorobenzoate
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 205.04
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk