Läs mer
Metyl 3,5-diklorobenzoat, TRC
Produktkod. 30134458
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134458 500 mg
30134570 1 g
30003372 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134458 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM326343500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2905-67-1
Molekylformel C8 H6 Cl2 O2
Molekylvikt (g/mol) 205.04
Synonym Benzoic acid, 3,5-dichloro-, methyl ester, 3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester, Methyl 3,5-dichlorobenzoate
IUPAC-namn Metyl 3,5-diklorobenzoat
LEDER COC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H6Cl2O2/c1-12-8(11)5-2-6(9)4-7(10)3-5/h2-4H,1H3
Formel vikt 203.9745