Läs mer
Methyl 3,5-difluorobenzoate, 98%
Produktkod. 11343986
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11343986 5 g 5g
11353986 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11343986 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17171.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 216393-55-4 | C8H6F2O2 | 172.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 216393-55-4
Molekylformel C8H6F2O2
Molekylvikt (g/mol) 172.13
MDL-nummer MFCD01318160
InChI-nyckel JBEJPGWPXIIQBB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2775360
IUPAC-namn metyl 3,5-difluorbensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(F)=CC(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3,5-difluorobenzoate
Brytningsindex 1.474
Kvantitet 5 g
Synonym 3,5-difluorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,5-difluoro-, methyl ester, acmc-209fmq, methyl-3,5-difluorophenylacetate, methyl-3,5-difluorobenzoate, 3,5-difluorobenzoicacid methyl ester, benzoic acid,3,5-difluoro-, methyl ester
Formel vikt 172.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.