Läs mer
Metyl 3,5-dihydroxybenzoat, 98 %
Produktkod. 11402258
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11402258 10 g 10g
11412258 50 g 50g
11422258 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11402258 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15224.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2150-44-9 | C8H8O4 | 168,15 g/mol
Metyl-3,5-dihydroxibensoat användes vid syntes av kärnförsedda dendrimerer. Den användes också vid framställningen av bis(5-karbometoxi-1,3-fenylen)-32-krona-10, en halvstyv 32-ledad ringdiesterkroneter. Det har använts för att studera ribonukleotidreduktasinhibition och antitumöraktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Metyl 3,5-dihydroxibensoat användes vid syntes av kärnförsedda dendrimerer. Den användes också vid framställningen av bis(5-karbometoxi-1,3-fenylen)-32-krona-10, en halvstyv 32-ledad ringdiesterkroneter. Det har använts för att studera ribonukleotidreduktasinhibition och antitumöraktivitet.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2150-44-9
Molekylformel C8H8O4
Molekylvikt (g/mol) 168.15
MDL-nummer MFCD00002289
InChI-nyckel RNVFYQUEEMZKLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dihydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,5-dihydroxy-, methyl ester, methyl3,5-dihydroxybenzoate, methyl .alpha.-resorcylate, alpha-resorcinol carboxylic acid methyl ester, alpha-resorcylic acid, methyl ester, .alpha.-resorcylic acid, methyl ester, .alpha.-resorcinol carboxylic acid methyl ester, pubchem21357, methyl alpha-resorcylate
PubChem CID 75076
IUPAC-namn metyl-3,5-dihydroxibensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(O)=CC(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3,5-dihydroxybenzoate
Smältpunkt 164 °C till 168 °C
Kvantitet 10 g
Beilstein 2091651
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 168.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.