missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoate |
| CAS | 60441-79-4 |
| Molekylformel | C11H14O4 |
| Kvantitet | 200 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O4/c1-7-9(13-2)5-8(11(12)15-4)6-10(7)14-3/h5-6H,1-4H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cc(OC)c(C)c(OC)c1 |
| IUPAC-namn | methyl 3,5-dimethoxy-4-methylbenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.23 |
| Formel vikt | 210.0892 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?