Läs mer
Methyl 3,5-dimethylbenzoate, 98%
Produktkod. 11455013
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455013 25 g 25g
11445013 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11455013 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12287.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25081-39-4 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25081-39-4
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.204
MDL-nummer MFCD00077971
InChI-nyckel PEVXENGLERTHJE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 32786
IUPAC-namn metyl-3,5-dimetylbensoat
LEDER CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)OC)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3,5-dimethylbenzoate
Smältpunkt 31°C to 33°C
Densitet 1.027
Kvantitet 25 g
Synonym benzoic acid, 3,5-dimethyl-, methyl ester, 3,5-dimethylbenzoic acid methyl ester, acmc-1cmfo, methyl-3,5-dimethylbenzoate, methyl-3,5-dimethyl-benzoate, 3,5-dimethylbenzoic acid methyl, methyl 3,5-dimethylbenzoate, 3,5-ch3 2-c6h3-cooch3, benzoic acid,3,5-dimethyl-, methyl ester, 3,5-dimethyl-benzoic acid methyl ester
Kokpunkt 239°C to 240°C
Formel vikt 164.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.