Läs mer
Methyl 3,5-Dinitrosalicylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3,5-Dinitrosalicylate |
| CAS | 22633-33-6 |
| Molekylformel | C8H6N2O7 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3,5-Dinitro Salicylic Acid Methyl Ester, NSC 203306 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N2O7/c1-17-8(12)5-2-4(9(13)14)3-6(7(5)11)10(15)16/h2-3,11H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | methyl 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.17 |
| Formel vikt | 242.0175 |