missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 3,6-Di-O-(Alpha-D-mannopyranosyl)-Alpha-D-mannopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3,6-Di-O-(a-D-mannopyranosyl)-a-D-mannopyranoside |
| CAS | 68601-74-1 |
| Molekylformel | C19 H34 O16 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H34O16/c1-30-17-15(29)16(35-19-14(28)12(26)9(23)6(3-21)33-19)10(24)7(34-17)4-31-18-13(27)11(25)8(22)5(2-20)32-18/h5-29H,2-4H2,1H3/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13+,14+,15+,16+,17+,18+,19-/m1/s1 |
| LEDER | CO[C@H]1O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]3O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5S,6R)-2-[[(2R,3R,4S,5S,6S)-3,5-dihydroxy-6-methoxy-4-[(2R,3S,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 518.46 |
| Formel vikt | 518.1847 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?