missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 3,6-Di-O-benzyl-2-deoxy-2-N-phthalimido-beta-D-glucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3,6-Di-O-benzyl-2-deoxy-2-N-phthalimido-beta-D-glucopyranoside |
| CAS | 97242-79-0 |
| Molekylformel | C28 H27 N O7 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H27NO7/c1-33-27-22(29-25(31)20-14-8-9-15-21(20)26(29)32)24(34-16-18-10-4-2-5-11-18)23(30)28(36-27)35-17-19-12-6-3-7-13-19/h2-15,22-24,27-28,30H,16-17H2,1H3/t22-,23+,24-,27-,28+/m1/s1 |
| LEDER | CO[C@@H]1O[C@H](OCc2ccccc2)[C@@H](O)[C@H](OCc3ccccc3)[C@H]1N4C(=O)c5ccccc5C4=O |
| IUPAC-namn | 2-[(2R,3R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-2-methoxy-4,6-bis(phenylmethoxy)oxan-3-yl]isoindole-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 489.52 |
| Formel vikt | 489.1788 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?