missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clopyralid-methyl |
| CAS | 1532-24-7 |
| Molekylformel | C7 H5 Cl2 N O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Clopyralid-methyl, Picolinic acid, 3,6-dichloro-, methyl ester (7CI,8CI), 3,6-Dichloro-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 3,6-Dichloropicolinic acid methyl ester, Clopyralid methyl ester, Clopyralid-methyl, Methyl 3,6-dichloro-2-pyridinecarboxylate, Methyl 3,6-dichloropicolinate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Cl2NO2/c1-12-7(11)6-4(8)2-3-5(9)10-6/h2-3H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1nc(Cl)ccc1Cl |
| IUPAC-namn | methyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.0261 |
| Formel vikt | 204.9697 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?