Läs mer
Methyl 3-[(a-Carboxybenzyl)amino]crotonate-d5 Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-[(alpha-Carboxybenzyl)amino]crotonate-d5 Sodium Salt |
| CAS | 2519535-94-3 |
| Molekylformel | C13H9D5NNaO4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-Methyl 3-[(α-Carboxybenzyl)amino]-crotonic Acid Ester Sodium Salt-d5, α-[(3-Methoxy-1-methyl-3-oxo-1-propenyl)amino]-benzeneacetic Acid Monosodium Salt-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO4.Na/c1-9(8-11(15)18-2)14-12(13(16)17)10-6-4-3-5-7-10;/h3-8,12,14H,1-2H3,(H,16,17);/q;+1/p-1/b9-8+;/i3D,4D,5D,6D,7D; |
| LEDER | O=C(C(C1=C(C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])[2H])[2H])N/C(C)=C/C(OC)=O)O[Na] |
| IUPAC-namn | sodium (E)-2-((4-methoxy-4-oxobut-2-en-2-yl)amino)-2-(phenyl-d5)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.28 |
| Formel vikt | 276.11 |