Läs mer
Methyl 3-amino-2-[(2-chlorophenyl)methyl]but-2-enoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-Amino-2-[(2-chlorophenyl)methyl]but-2-enoate |
| CAS | 902745-07-7 |
| Molekylformel | C12 H14 Cl N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Methyl 3-amino-2-[(2-chlorophenyl)methyl]but-2-enoate, Benzenepropanoic acid, α-(1-aminoethylidene)-2-chloro-, methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14ClNO2/c1-8(14)10(12(15)16-2)7-9-5-3-4-6-11(9)13/h3-6H,7,14H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)C(=C(C)N)Cc1ccccc1Cl |
| IUPAC-namn | methyl 3-amino-2-[(2-chlorophenyl)methyl]but-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.698 |
| Formel vikt | 239.071 |