Läs mer
Metyl 3-amino-2-hydroxibensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10068089
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10068089 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10068089 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00290DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-amino-2-hydroxybenzoate
CAS 35748-34-6
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C8H9NO3
MDL-nummer MFCD09842614
Kvantitet 1 g
Synonym 3-amino-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-amino-2-hydroxy-, methyl ester, methyl 3-aminosalicylate, methyl3-amino-2-hydroxybenzoate, 2-amino-6-methoxycarbonyl phenol, 2-hydroxy-3-methoxycarbonyl aniline, methyl-m-aminosalicylat, acmc-209wuz, methyl-3-aminosalicylate, aminohydroxy-benzoic methyl ester
InChI-nyckel OMWQHVRUXLRZRC-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=C(O)C(N)=CC=C1
IUPAC-namn metyl-3-amino-2-hydroxibensoat
Molekylvikt (g/mol) 167.16
PubChem CID 12782444
Formel vikt 167.16