Läs mer
Methyl 3-Amino-2-methylbenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-Amino-2-methylbenzoate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c1-6-7(9(11)12-2)4-3-5-8(6)10/h3-5H,10H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 165.079 |