Läs mer
Methyl 3-amino-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376679
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet unitSize
11376679 10 g 10g
11366679 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11376679 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26233.09
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 129332-45-2
Molekylformel C8H8N2O2S2
Molekylvikt (g/mol) 228.284
MDL-nummer MFCD00052752
InChI-nyckel VBXBCNWDAJLZOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-amino-4-cyano-5-methylthio thiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-cyano-5-methylsulfanyl thiophene-2-carboxylate, methyl3-amino-4-cyano-5-methylthio thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-cyano-5-methylthio-, methyl ester, 3-amino-4-cyano-5-methylsulfanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-azanyl-4-cyano-5-methylsulfanyl-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-cyano-5-methylthio-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, maybridge1_009000, acmc-1c12n, methyl 3-amino-4-cyano-5-methylthiothiophene-2-carboxylate
PubChem CID 2778604
IUPAC-namn metyl 3-amino-4-cyano-5-metylsulfanyltiofen-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=C(C(=C(S1)SC)C#N)N
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Methyl 3-amino-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
Smältpunkt 205°C to 208°C
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 228.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.