Läs mer
Methyl 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15224854 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15224854 5 g Glass bottle 5g
15111017 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15224854 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 450770050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 85006-31-1
Molekylformel C7H9NO2S
Molekylvikt (g/mol) 171.21
MDL-nummer MFCD00051822
InChI-nyckel YICRPERKKBDRSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, unii-3la24473as, 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-4-methyl-, methyl ester, methyl 3-amino-4-methyl-2-thenoate, methyl 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, methyl-3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methyl-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 123584
IUPAC-namn methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
LEDER COC(=O)C1=C(N)C(C)=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylate
Smältpunkt 85°C to 88°C
Flampunkt >100°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vikt 171.22
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.