Läs mer
Methyl 3-amino-4-methylbenzoate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10883011 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10883011 5 g Glass bottle 5g
10149699 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10883011 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 371660050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18595-18-1
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.19
MDL-nummer MFCD00025206
InChI-nyckel YEPWCJHMSVABPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 3-amino-4-methyl-benzoate, benzoic acid, 3-amino-4-methyl-, methyl ester, methyl 3-amino-p-toluate, methyl 4-methyl-3-aminobenzoate, 3-amino-p-toluic acid methyl ester, 3-amino-4-methyl-benzoic acid methyl ester, 3-amino-4-methyl benzoic acid methyl ester, pubchem2351, pubchem10930
PubChem CID 337778
IUPAC-namn methyl 3-amino-4-methylbenzoate
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C)C(N)=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl 3-amino-4-methylbenzoate
Smältpunkt 114.0°C to 117.0°C
Färg White to Cream
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3(NH2)C6H3COOCH3
Kvantitet 5 g
Formel vikt 165.19
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl 3-amino-4-methylbenzoate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.