Läs mer
Metyl 3-amino-4-metylbenzoat, Mikromol™
Produktkod. 30051777
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30051777 25 mg
1 options
Produktkod. 30051777 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3374.160025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Metyl 3-amino-4-metylbenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-amino-4-methyl-benzoate
CAS 18595-18-1
Analyt- eller komponentnamn Methyl 3-amino-4-methyl-benzoate
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C9 H11 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Nilotinib EP impurity B
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3
LEDER COC(=O)c1ccc(C)c(N)c1
IUPAC-namn Metyl 3-amino-4-metylbenzoat
Molekylvikt (g/mol) 165.189
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 165,079 g/mol