Läs mer
Metyl 3-amino-4-metylbenzoat, TRC
Produktkod. 30464727
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30464727 100 g
1 options
Produktkod. 30464727 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM286815100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-amino-4-methyl-benzoate
CAS 18595-18-1
Molekylformel C9 H11 N O2
Kvantitet 100 g
Synonym Benzoic acid','3-amino-4-methyl-','methyl ester, p-Toluic acid','3-amino-','methyl ester (6CI,8CI), 2-Methyl-5-methoxycarbonylaniline, 3-Amino-4-methylbenzoic acid methyl ester, Methyl 3-amino-4-methylbenzoate, Methyl 3-amino-4-methylbenzoic acid, NSC 356832, Methyl 3-Amino-4-methylbenzoate
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3
LEDER COC(=O)c1ccc(C)c(N)c1
IUPAC-namn Metyl 3-amino-4-metylbenzoat
Molekylvikt (g/mol) 165.189
Formel vikt 165.079