Läs mer
Metyl 3-amino-4-metyltiofen-2-karboxylat (3-aminoartikain), Mikromol™
Produktkod. 30051645
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051645 25 mg
30049564 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051645 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0369.090025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Metyl 3-amino-4-metyltiofen-2-karboxylat (3-aminoartikain)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate (3-Aminoarticaine)
CAS 85006-31-1
Analyt- eller komponentnamn Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate (3-Aminoarticaine)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H9 N O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Articaine Hydrochloride Imp. I (EP), Articaine Imp. I (EP), Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, 3-Aminoarticaine, Articaine Hydrochloride Impurity I, Articaine Impurity I
InChI formel InChI=1S/C7H9NO2S/c1-4-3-11-6(5(4)8)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3
LEDER COC(=O)c1scc(C)c1N
IUPAC-namn Metyl 3-amino-4-metyltiophen-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 171.22
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 171,0354 g/mol