Läs mer
Metyl 3-amino-4-metyltiofen-2-karboxylat, TRC
Produktkod. 30469991
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30469991 25 g
1 options
Produktkod. 30469991 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM28685025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate (3-Aminoarticaine)
CAS 85006-31-1
Molekylformel C7 H9 N O2 S
Kvantitet 25 g
Synonym Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, Articaine Hydrochloride Imp. I (EP), 3-Aminoarticaine
InChI formel InChI=1S/C7H9NO2S/c1-4-3-11-6(5(4)8)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3
LEDER COC(=O)c1scc(C)c1N
IUPAC-namn Metyl 3-amino-4-metyltiophen-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 171.22
Formel vikt 171.0354