Läs mer
Metyl-3-amino-4-fenyl-5-(trifluormetyl)tiofen-2-karboxylat,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10734203
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10734203 1 g 1g
10056724 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10734203 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW02673DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 256353-38-5
Molekylformel C13H10F3NO2S
Molekylvikt (g/mol) 301.28
MDL-nummer MFCD00832742
InChI-nyckel FYUVISRLFPIWPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl-, methyl ester, maybridge1_007879, methyl 3-amino-4-phenyl-5-trifuoromethyl thiophene-2carboxylate, methyl 3-azanyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, methyl-3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2775320
IUPAC-namn metyl 3-amino-4-fenyl-5-(trifluormetyl)tiofen-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=C(N)C(=C(S1)C(F)(F)F)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 301.29
Procent renhet 95%