Läs mer
Methyl 3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10150952 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10150952 1 g Glasflaska 1g
10661273 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10150952 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 368280010
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1458-18-0
MDL-nummer MFCD00010431
InChI-nyckel USYMCUGEGUFUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylate, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-5,6-dichloro-, methyl ester, 3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylic acid methyl ester, 3-amino-5,6-dichloro-pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, acmc-1bujh, dsstox_cid_31434, dsstox_rid_97320, dsstox_gsid_57645, methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazinoate, methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazinecarboxylate
PubChem CID 73828
IUPAC-namn metyl-3-amino-5,6-diklorpyrazin-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=C(N=C(C(=N1)Cl)Cl)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-amino-5, 6-dichloro-2-pyrazinecarboxylate
Namnnotering 98%
Smältpunkt 229°C to 235°C (decomposition)
Färg Brun till Brun-röd
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H5Cl2N3O2
Kvantitet 1 g
Molekylvikt (g/mol) 222.025
Formel vikt 222.03
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.