Läs mer
Metyl 3-amino-5,6-dikloropyrazin-2-karboxylat, 97 %
Produktkod. 11446550
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11446550 5 g 5g
11436550 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11446550 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27614.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 1458-18-0 | C6H5Cl2N3O2 | 222,025 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1458-18-0
Molekylformel C6H5Cl2N3O2
Molekylvikt (g/mol) 222.025
MDL-nummer MFCD00010431
InChI-nyckel USYMCUGEGUFUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylate, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-5,6-dichloro-, methyl ester, 3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylic acid methyl ester, 3-amino-5,6-dichloro-pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, acmc-1bujh, dsstox_cid_31434, dsstox_rid_97320, dsstox_gsid_57645, methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazinoate, methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazinecarboxylate
PubChem CID 73828
IUPAC-namn metyl-3-amino-5,6-diklorpyrazin-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=C(N=C(C(=N1)Cl)Cl)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Smältpunkt 230 °C till 233 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 222.03
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.