Läs mer
Metyl 3-amino-5,6-dikloropyrazin-2-karboxylat, Mikromol™
Produktkod. 30050246
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050246 25 mg
1 options
Produktkod. 30050246 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0560.080025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Metyl 3-amino-5,6-dikloropyrazin-2-karboxylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-Amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
CAS 1458-18-0
Analyt- eller komponentnamn Methyl 3-Amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H5 Cl2 N3 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-5,6-dichloro-, methyl ester, Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-5,6-dichloro-, methyl ester (7CI,8CI,9CI), 3-Amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C6H5Cl2N3O2/c1-13-6(12)2-5(9)11-4(8)3(7)10-2/h1H3,(H2,9,11)
LEDER COC(=O)c1nc(Cl)c(Cl)nc1N
IUPAC-namn Metyl 3-amino-5,6-diklor-pyrazin-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 222.029
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 220,9759 g/mol