Läs mer
Metyl 3-amino-5-fluorbensoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15449488
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15449488 1 g 1g
15469488 250 mg 250mg
15459488 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15449488 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63038.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 884497-46-5 | C8H8FNO2 | 169.155 g/mol
Metyl-3-amino-5-fluorbensoat är en aminosyra som ofta används i läkemedel och livsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metyl 3-amino-5-fluorbensoat är en aminosyra som ofta används i läkemedel och
livsmedel.
Löslighet
Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 884497-46-5
Molekylformel C8H8FNO2
Molekylvikt (g/mol) 169.155
MDL-nummer MFCD05863683
InChI-nyckel YKEJVXMOMKWEPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl3-amino-5-fluorobenzoate, methyl 5-amino-3-fluorobenzoate, 5-amino-3-fluorobenzoic acid methyl ester, 3-amino-5-fluoro-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 3807862
IUPAC-namn metyl-3-amino-5-fluorbensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-amino-5-fluorobenzoate
Färg Vitt till gult
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 169.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.