Läs mer
Metyl 3-amino-5-hydroxibensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10360814
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10360814 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10071094 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10360814 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08016DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 67973-80-2
Molekylformel C8H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 167.164
MDL-nummer MFCD09263220
InChI-nyckel DMNGQQIFOZYIRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-hydroxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-amino-5-hydroxy-, methyl ester, pubchem17212, acmc-1bgay, dmngqqifozyira-uhfffaoysa, methyl 3-amino-5-hydroxy-benzoate, 3-amino-5-methoxycarbonyl phenol, 3-hydroxy-5-methoxycarbonyl aniline, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid methyl ester, 5-amino-3-hydroxybenzoic acid methyl ester
PubChem CID 12438277
IUPAC-namn metyl-3-amino-5-hydroxibensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-amino-5-hydroxybenzoate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 167.16
Procent renhet 97%