Läs mer
Metyl 3-amino-5-metyltiofen-2-karboxylat, 97 %
Product Code. 15458476
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
15458476 5 g 5g
15468476 250 mg 250mg
15448476 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15458476 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H63719.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Add to basket
CAS: 76575-71-8 | C7H9NO2S | 171,21 g/mol
Metyl-3-amino-5-metyltiofen-2-karboxylat används som en mellanprodukt för farmaceutisk och kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyl-3-amino-5-metyltiofen-2-karboxylat används som mellanprodukt för farmaceutisk och kemisk forskning.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 76575-71-8
Molekylformel C7H9NO2S
Molekylvikt (g/mol) 171.21
MDL-nummer MFCD00130095
InChI-nyckel FVKMOPIFLCMZMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-5-methyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-5-methyl-, methyl ester, methyl3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid, methyl 3-amino-5-methylthiophen-2-carboxylate, methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-methyl-2-thiophene-carboxylic acid, methyl ester
PubChem CID 818952
IUPAC-namn metyl-3-amino-5-metyltiofen-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=C(N)C=C(C)S1
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl 3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 171.22
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.