missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 3β-Amino-7α,12α-dihydroxy-5β-cholan-24-oate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3Beta-Amino-7Alpha,12Alpha-dihydroxy-5Beta-cholan-24-oate |
| CAS | 135053-62-2 |
| Molekylformel | C25 H43 N O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Methyl 3β-Aminocholic Acid Ester, Methyl 3β-Aminocholate, Methyl (3β,5β,7α,12α)-3-Amino-7,12-dihydroxy-cholan-24-oic Acid Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C25H43NO4/c1-14(5-8-22(29)30-4)17-6-7-18-23-19(13-21(28)25(17,18)3)24(2)10-9-16(26)11-15(24)12-20(23)27/h14-21,23,27-28H,5-13,26H2,1-4H3/t14-,15+,16+,17-,18+,19+,20-,21+,23+,24+,25-/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@@H](N)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C |
| IUPAC-namn | methyl (4R)-4-[(3S,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3-amino-7,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 421.613 |
| Formel vikt | 421.319 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?