Läs mer
Metyl 3-aminobenzo[b]tiofen-2-karboxylat, 97 %
Produktkod. 15446847
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15446847 1 g 1g
15456847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15446847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33956.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
CAS: 35212-85-2 | C10H9NO2S | 207,247 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35212-85-2
Molekylformel C10H9NO2S
Molekylvikt (g/mol) 207.247
MDL-nummer MFCD00206744
InChI-nyckel VLHHEYMZLXKSQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-aminobenzo b thiophene-2-carboxylate, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-amino-, methyl ester, cbmicro_030710, 2-carbomethoxy-3-aminobenzothiophene, methyl 3-aminobenzothiophene-2-carboxylate, methyl-3-aminobenzothiophene-2-carboxylate, 3-amino-2-methoxycarbonyl-1-benzothiophene, methyl 3-amino-benzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 3-azanyl-1-benzothiophene-2-carboxylate, amino-benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 874720
IUPAC-namn metyl-3-amino-l-bensotiofen-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=C(C2=CC=CC=C2S1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Smältpunkt 107°C to 108°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 207.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.