missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl 3-Aminobenzoate-2,4,5,6-d4, CDN

Produktkod. 30323845
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30323845 0.25 g -
30316727 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30323845 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND71790.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Aminobenzoic acid ring-d4 methyl ester
CAS 911132-57-5
Molekylformel C8 2H4 H5 N O2
Kvantitet 0.25 g
InChI formel InChI=1 S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5 H,9H2,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(N)c([2 H])c(C(=O)OC)c1[2 H]
IUPAC-namn methyl 3-amino-2,4,5,6-tetradeuteriobenzoate
Molekylvikt (g/mol) 155.19
Formel vikt 155.0884 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.