Läs mer
Methyl 3-aminobenzoate, 98%
Produktkod. 11497826
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497826 100 g 100g
11477826 5 g 5g
11487826 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497826 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14766.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4518-10-9 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Metyl 3-aminobensoat, är en viktig råvara och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metyl 3-aminobensoat, är en viktig råvara och intermediär som används i
organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig i
vatten (0,1-1%) .
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4518-10-9
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.17
MDL-nummer MFCD00017102
InChI-nyckel VZDNXXPBYLGWOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3-amino-, methyl ester, methyl-3-aminobenzoate, 3-aminobenzoic acid methyl ester, m-aminobenzoic acid, methyl ester, 3-amino-benzoic acid methyl ester, methyl m-aminobenzoate, methyl3-aminobenzoate, methyl-m-aminobenzoate, pubchem16709, acmc-1aeif
PubChem CID 78274
IUPAC-namn metyl-3-aminobensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(=CC=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-aminobenzoate
Smältpunkt 49°C to 53°C
Densitet 1.232
Kvantitet 100 g
Beilstein 1101468
Löslighetsinformation Slightly soluble in water (0.1-1%) .
Formel vikt 151.17
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.