Läs mer
Metyl3-aminomen-2-enoat, Mikromol™
Produktkod. 30050362
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050362 25 mg
17960486 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050362 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0003.080025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Metyl 3-aminomen-2-enoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-Aminobut-2-enoate
CAS 14205-39-1
Analyt- eller komponentnamn Methyl 3-Aminobut-2-enoate
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C5 H9 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Methyl 3-Aminobut-2-enoate, Nifedipine Imp. D (EP), Nifedipine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C5H9NO2/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H,6H2,1-2H3/b4-3+
LEDER COC(=O)\C=C(/C)\N
IUPAC-namn metyl(E)-3-aminobut-2-enoat
Molekylvikt (g/mol) 115.13
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 115,0633 g/mol