Läs mer
Metyl 3-aminokrotonat, TRC
Produktkod. 30470964
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30470964 10 g
1 options
Produktkod. 30470964 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM28590010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-Aminobut-2-enoate
CAS 14205-39-1
Molekylformel C5 H9 N O2
Kvantitet 10 g
Synonym Methyl 3-Aminobut-2-enoate, Nifedipine Imp. D (EP), 2-Butenoic acid','3-amino-','methyl ester, Crotonic acid','3-amino-','methyl ester (7CI,8CI), 3-Aminobut-2-enoic acid methyl ester, 3-Aminocrotonic acid methyl ester, Methyl 3-amino-2-butenenoate, Methyl 3-aminocrotonate, Methyl 3-aminocrotonoate, Methyl β-aminocrotonate, β-Aminocrotonic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C5H9NO2/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H,6H2,1-2H3/b4-3+
LEDER COC(=O)\C=C(/C)\N
IUPAC-namn metyl(E)-3-aminobut-2-enoat
Molekylvikt (g/mol) 115.13
Formel vikt 115.0633