missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 3-Aminopyrazine-2-carboxylate, Mikromol™
Beskrivning
Methyl 3-Aminopyrazine-2-carboxylate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-2-pyrazinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 16298-03-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Amino-2-pyrazinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H7 N3 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-, methyl ester, Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-, methyl ester (7CI,8CI,9CI), Pyrazinoic acid, 3-amino-, methyl ester (6CI), 2-Amino-3-(methoxycarbonyl)pyrazine, 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 2-aminopyrazine-3-carboxylate, Methyl 3-aminopyrazine-2-carboxylate, Methyl 3-aminopyrazinecarboxylate, NSC 123649 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N3O2/c1-11-6(10)4-5(7)9-3-2-8-4/h2-3H,1H3,(H2,7,9) |
| LEDER | COC(=O)c1nccnc1N |
| IUPAC-namn | methyl 3-aminopyrazine-2-carboxylate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?