Läs mer
Metyl-3-aminopyridin-4-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15446907
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15446907 10 g 10g
15436907 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15446907 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34007.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55279-30-6 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55279-30-6
Molekylformel C7H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 152.153
MDL-nummer MFCD02082535
InChI-nyckel XLQIGLBALJNHKR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1488824
IUPAC-namn metyl-3-aminopyridin-4-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=C(C=NC=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-aminopyridine-4-carboxylate
Smältpunkt 84°C to 86°C
Kvantitet 10 g
Synonym methyl 3-aminoisonicotinate, 3-amino-isonicotinic acid methyl ester, 3-aminopyridine-4-carboxylic acid methyl ester, methyl3-aminoisonicotinate, 3-aminoisonicotinic acid methyl ester, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino-, methyl ester, 3-amino-4-pyridinecarboxylic acid methyl ester, pubchem9760, acmc-1avm8, methyl 3-amino isonicotinate
Formel vikt 152.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.