Läs mer
Metyl 3-aminotiofen-2-karboxylat, 98+%
Produktkod. 11455163
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455163 5 g 5g
11465163 25 g 25g
11475163 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11455163 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12802.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22288-78-4 | C6H7NO2S | 157,19 g/mol
Metyl-3-aminotiofen-2-karboxylat används vid syntes av 4-nitro- och 4-aminotienylkarbamider, total syntes av kinazolinokarbolinalkaloider och vid framställning av tienopyrimidinonanaloger.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Metyl-3-aminotiofen-2-karboxylat används vid syntes
av 4-nitro och 4-aminotienylureor, total syntes av kinazolinokarbolinalkaloider och vid framställning av tienopyrimidinonanaloger.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22288-78-4
Molekylformel C6H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 157.19
MDL-nummer MFCD00009765
InChI-nyckel TWEQNZZOOFKOER-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate, 3-aminothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-, methyl ester, 3-amino-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-amino-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-2-thiophene carboxylate, methyl-3-amino-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-2-carbomethoxythiophene, 3-amino-2-methoxycarbonylthiophene, methyl3-aminothiophene-2-carboxylate
PubChem CID 89652
IUPAC-namn metyl-3-aminotiofen-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=C(N)C=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-aminothiophene-2-carboxylate
Smältpunkt 63°C to 67°C
Kokpunkt 100°C to 102°C (0.1 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1365614
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 157.19
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.